Imprimer
4-Nitro-2-(trifluorométhyl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1080-100G PC1080-10G PC1080-25G
APOSPC1080-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1080-100G APOSPC1080-10G APOSPC1080-25G
4-Nitro-2-(trifluorométhyl)aniline 95%
4-Nitro-2-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007365
Numéro CAS: 121-01-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III