Imprimer
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Amino-2-(methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine, N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
PC1079E-1G PC1079E-250MG PC1079E-5G
APOSPC1079E-1GEA 133 EUR
APOSPC1079E-1G APOSPC1079E-250MG APOSPC1079E-5G
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Formule: C₇H₈F₃N₃
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068119
Numéro CAS: 172648-55-4