Amino-2-(trifluorométhyl)-4-thiophénol chlorhydrate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorhydrate de 2-amino-4-(trifluorométhyl)benzènethiol
Formule:
C₇H₇ClF₃NS Point de fusion: 186…190 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00042600 Numéro CAS: 4274-38-8 EINECS: 429-560-8 UN: 1759 ADR: 8,II |