Imprimer
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
PC1076Y-1G PC1076Y-25G PC1076Y-5G
APOSPC1076Y-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1076Y-1G APOSPC1076Y-25G APOSPC1076Y-5G
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₄F₃N₃O
Point de fusion: 288…292 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068093
Numéro CAS: 1513-69-5