Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1076-500G PC1076-100G PC1076-1KG
APOSPC1076-500GEA 0 EUR
APOSPC1076-500G APOSPC1076-100G APOSPC1076-1KG
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
Point d'ébullition: 207…208 °C
Densité: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007834
Numéro CAS: 2357-47-3
EINECS: 219-095-7