Imprimer
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1075-5G PC1075-25G
APOSPC1075-5GEA 33.5 EUR
APOSPC1075-5G APOSPC1075-25G
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline 98%
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061315
Numéro CAS: 454-67-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III