Imprimer
(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I) 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10734-1G PC10734-5G
APOSPC10734-1GEA 150 EUR
APOSPC10734-1G APOSPC10734-5G
(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I) 95%
(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I)
Formule: C₃₁H₂₃CuF₃N₂P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28386111
Numéro CAS: 1334890-93-5