Imprimer
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10732-1G PC10732-25G PC10732-5G PC10732-100G
APOSPC10732-1GEA 20.5 EUR
APOSPC10732-1G APOSPC10732-25G APOSPC10732-5G APOSPC10732-100G
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Formule: CHF₃O₂S
Point de fusion: 350 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092989
Numéro CAS: 2926-29-6