2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)aniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
α,α,α,2-Tétrafluoro-m-toluidine
Formule:
C₇H₅F₄N Point d'ébullition: 189 °C Densité: 1,39 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 82 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00061241 Numéro CAS: 123973-25-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |