Imprimer
Acide 5-amino-2-fluorobenzoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1071P-25G PC1071P-5G PC1071P-100G
APOSPC1071P-25GEA 58 EUR
APOSPC1071P-25G APOSPC1071P-5G APOSPC1071P-100G
Acide 5-amino-2-fluorobenzoïque 97%
Acide 5-amino-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₆FNO₂
Point de fusion: 190…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077449
Numéro CAS: 56741-33-4