Imprimer
Acide 4-fluoroanthranilique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
PC1071C-100G PC1071C-250G PC1071C-25G PC1071C-500G
APOSPC1071C-100GEA 89.9 EUR
APOSPC1071C-100G APOSPC1071C-250G APOSPC1071C-25G APOSPC1071C-500G
Acide 4-fluoroanthranilique 98%
Acide 4-fluoroanthranilique
Formule: C₇H₆FNO₂
Point de fusion: 192…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075553
Numéro CAS: 446-32-2
EINECS: 207-163-9