Imprimer
2,8-Difluoro-5-(trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,8-Difluoro-5-(trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium triflate, Umemoto's Reagent II
PC10719-25G PC10719-5G
APOSPC10719-25GEA 464 EUR
APOSPC10719-25G APOSPC10719-5G
2,8-Difluoro-5-(trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate 98%
2,8-Difluoro-5-(trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₄H₆F₈O₃S₂
Poids moléculaire: 438.31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30725753
Numéro CAS: 1961266-44-3