2,6-Difluoro-4-méthoxyphénol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₆F₂O₂ Point de fusion: 67…71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115926 Numéro CAS: 886498-93-7 |