Imprimer
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
PC1070-25G PC1070-100G
APOSPC1070-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1070-25G APOSPC1070-100G
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)aniline 97%
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Poids moléculaire: 195.57 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C/3mmHg
Point de fusion: 35…38 °C
Point éclair: 134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007846
Numéro CAS: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III