Benzoyl(phenyliodonio)(trifluoromethanesulphonyl)methanide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Shibata Reagent II
Formule:
C₁₅H₁₀F₃IO₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
1443036-49-4 |