Imprimer
Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10682-1G PC10682-25G PC10682-5G
APOSPC10682-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10682-1G APOSPC10682-25G APOSPC10682-5G
Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Tributylphosphonium tetrafluoroborate
Formule: C₁₂H₂₈BF₄P
Point de fusion: 50…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664257
Numéro CAS: 113978-91-9