Imprimer
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Bromo-2-fluorobenzyl Bromide
PC10673-100G PC10673-25G PC10673-5G
APOSPC10673-100GEA 832 EUR
APOSPC10673-100G APOSPC10673-25G APOSPC10673-5G
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂F
Poids moléculaire: 267.923 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038457
Numéro CAS: 99725-12-9
UN: 3261
ADR: 8 III