Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzenemethanol, 3-bromo-4-(trifluoromethyl)
PC10670-1G PC10670-25G PC10670-5G
APOSPC10670-1GEA 46.4 EUR
APOSPC10670-1G APOSPC10670-25G APOSPC10670-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185397
Numéro CAS: 372120-54-2