Imprimer
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1067-1G PC1067-5G
APOSPC1067-1GEA 132 EUR
APOSPC1067-1G APOSPC1067-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368721
Numéro CAS: 886763-13-9
UN: 3265
ADR: 8,III