2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₉F₃O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07368720 Numéro CAS: 886763-11-7 |