Imprimer
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine
PC1065-100G PC1065-25G
APOSPC1065-100GEA 60.9 EUR
APOSPC1065-100G APOSPC1065-25G
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)aniline 97%
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Point d'ébullition: 214…218 °C
Densité: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 103 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042563
Numéro CAS: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III