Imprimer
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10643-1G PC10643-5G
APOSPC10643-1GEA 52.2 EUR
APOSPC10643-1G APOSPC10643-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₃ClFNO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11840294
Numéro CAS: 345-25-5