Imprimer
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10641-10G PC10641-25G
APOSPC10641-10GEA 0 EUR
APOSPC10641-10G APOSPC10641-25G
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂ClF₃N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06255171
Numéro CAS: 72587-15-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III