Imprimer
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC10628-5G PC10628-10G
APOSPC10628-5GEA 364 EUR
APOSPC10628-5G APOSPC10628-10G
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
Formule: C₄H₂F₃N
Point d'ébullition: 76…77 °C
Densité: 1,1753 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01673877
Numéro CAS: 381-84-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II