Imprimer
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC10626-10G PC10626-25G PC10626-5G
APOSPC10626-10GEA 215 EUR
APOSPC10626-10G APOSPC10626-25G APOSPC10626-5G
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
Formule: C₃H₂ClF₃O
Point d'ébullition: 71…72 °C
Densité: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00800953
Numéro CAS: 41463-83-6
UN: 3265
ADR: 8,III