Imprimer
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1062-1G PC1062-5G
APOSPC1062-1GEA 45.1 EUR
APOSPC1062-1G APOSPC1062-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368717
Numéro CAS: 886763-07-1