Imprimer
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1060-100G PC1060-500G
APOSPC1060-100GEA 21.9 EUR
APOSPC1060-100G APOSPC1060-500G
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)aniline 98%
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Point d'ébullition: 82…83 °C/9mmHg
Point de fusion: 44477 °C
Densité: 1,428 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007673
Numéro CAS: 121-50-6
EINECS: 204-475-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III