Imprimer
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]maleimide, 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
PC10592-1G PC10592-5G
APOSPC10592-1GEA 85.7 EUR
APOSPC10592-1G APOSPC10592-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Formule: C₁₁H₆F₃NO₃
Point de fusion: 76…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00106927
Numéro CAS: 68255-58-3