Imprimer
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(4-Fluorobenzyloxy)cinnamic acid
PC10584-1G PC10584-250MG
APOSPC10584-1GEA 279 EUR
APOSPC10584-1G APOSPC10584-250MG
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Formule: C₁₆H₁₃FO₃
Poids moléculaire: 272.28 g/mol
Point de fusion: 209…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173647
Numéro CAS: 175136-19-3