Imprimer
1-(2,3-Difluorophényl)-2-thiourée 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Difluorophénylthiourée, N-(2,3-Difluorophényl)thiourée
PC10573-1G PC10573-5G PC10573-10G
APOSPC10573-1GEA 71.2 EUR
APOSPC10573-1G APOSPC10573-5G APOSPC10573-10G
1-(2,3-Difluorophényl)-2-thiourée 97%
1-(2,3-Difluorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Poids moléculaire: 188.2 g/mol
Point de fusion: 137…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368705
Numéro CAS: 572889-25-9