Pentafluorophenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulphonate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₈H₁₂F₅NO₃S Point de fusion: 97…99 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06659540 Numéro CAS: 663175-92-6 |