Imprimer
Pentafluorophenyl-3,4-dichlorobenzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10570-1G PC10570-5G
APOSPC10570-1GEA 201 EUR
APOSPC10570-1G APOSPC10570-5G
Pentafluorophenyl-3,4-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3,4-dichlorobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659538
Numéro CAS: 885949-53-1