Imprimer
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10569-1G PC10569-5G
APOSPC10569-1GEA 183 EUR
APOSPC10569-1G APOSPC10569-5G
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659543
Numéro CAS: 885949-57-5