Imprimer
Pentafluorophenyl-2,3-dichlorobenzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10568-1G PC10568-5G
APOSPC10568-1GEA 201 EUR
APOSPC10568-1G APOSPC10568-5G
Pentafluorophenyl-2,3-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,3-dichlorobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659539
Numéro CAS: 885949-54-2