Imprimer
Pentafluorophenyl-4-cyanobenzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10567-1G PC10567-500MG PC10567-5G
APOSPC10567-1GEA 275 EUR
APOSPC10567-1G APOSPC10567-500MG APOSPC10567-5G
Pentafluorophenyl-4-cyanobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-cyanobenzenesulphonate
Formule: C₁₃H₄F₅NO₃S
Point de fusion: 96…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659542
Numéro CAS: 885949-56-4