Imprimer
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10566-1G PC10566-5G
APOSPC10566-1GEA 183 EUR
APOSPC10566-1G APOSPC10566-5G
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₄ClF₅O₃S
Point de fusion: 96…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659541
Numéro CAS: 885949-55-3