Imprimer
5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10564-1G PC10564-500MG PC10564-5G
APOSPC10564-1GEA 350 EUR
APOSPC10564-1G APOSPC10564-500MG APOSPC10564-5G
5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₉F₃N₂
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659570
Numéro CAS: 521267-21-0