Imprimer
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC10560-1G PC10560-500MG PC10560-5G
APOSPC10560-1GEA 275 EUR
APOSPC10560-1G APOSPC10560-500MG APOSPC10560-5G
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
Formule: C₁₆H₁₄BrFO₃
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659574
Numéro CAS: 885949-81-5