Imprimer
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10558-1G PC10558-250MG
APOSPC10558-1GEA 186 EUR
APOSPC10558-1G APOSPC10558-250MG
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Formule: C₁₈H₁₈F₃N₃O
Point de fusion: 151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659566
Numéro CAS: 885949-76-8