Imprimer
2,4,6-Trifluoropyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC10553-1G PC10553-5G
APOSPC10553-1GEA 96.3 EUR
APOSPC10553-1G APOSPC10553-5G
2,4,6-Trifluoropyridine 97%
2,4,6-Trifluoropyridine
Formule: C₅H₂F₃N
Poids moléculaire: 133.07 g/mol
Point d'ébullition: 97…99 °C
Densité: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001161
Numéro CAS: 3512-17-2
UN: 2924
ADR: 3+8 II