Imprimer
Acide 2,2-difluorobutyrique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1055-1G PC1055-5G
APOSPC1055-1GEA 61.3 EUR
APOSPC1055-1G APOSPC1055-5G
Acide 2,2-difluorobutyrique 97%
Acide 2,2-difluorobutyrique
Formule: C₄H₆F₂O₂
Point d'ébullition: 100…101 °C/8,5mmHg
Point de fusion: 44446 °C
Densité: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093765
Numéro CAS: 2366-62-3
UN: 3265
ADR: 8,II