Acide (2,3,4-trifluorophényl)métaborique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄BF₃O₂ Point de fusion: 229…235 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01863168 Numéro CAS: 226396-32-3 |