Imprimer
Acide 2-fluoro-3-pyridinemétaborique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-3-pyridinylboronic acid, (2-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-3-boronic acid
PC10537-25G PC10537-5G
APOSPC10537-25GEA 42.2 EUR
APOSPC10537-25G APOSPC10537-5G
Acide 2-fluoro-3-pyridinemétaborique
Acide 2-fluoro-3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BFNO₂
Point de fusion: 172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411557
Numéro CAS: 174669-73-9