Imprimer
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10521-25G PC10521-5G
APOSPC10521-25GEA 98.8 EUR
APOSPC10521-25G APOSPC10521-5G
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₂F₂N₂
Point de fusion: 30…34 °C
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788759
Numéro CAS: 298709-29-2