Imprimer
Alcool 2-fluoro-5-méthoxybenzylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Fluoro-5-methoxyphenyl)methanol
PC1052-1G PC1052-25G PC1052-5G
APOSPC1052-1GEA 34.8 EUR
APOSPC1052-1G APOSPC1052-25G APOSPC1052-5G
Alcool 2-fluoro-5-méthoxybenzylique
Alcool 2-fluoro-5-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116337
Numéro CAS: 161643-29-4