Imprimer
5-Chloro-2,3-difluoropyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10516-100G PC10516-25G PC10516-5G
APOSPC10516-100GEA 30.6 EUR
APOSPC10516-100G APOSPC10516-25G APOSPC10516-5G
5-Chloro-2,3-difluoropyridine 97%
5-Chloro-2,3-difluoropyridine
Formule: C5H2ClF2N
Point d'ébullition: 135 °C
Densité: 1,442 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039314
Numéro CAS: 89402-43-7
EINECS: 410-090-7
UN: 1993
ADR: 3,III