Imprimer
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10515-1G PC10515-5G
APOSPC10515-1GEA 139 EUR
APOSPC10515-1G APOSPC10515-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅BrF₃N
Point d'ébullition: 144…146 °C/15mmHg
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973763
Numéro CAS: 732306-26-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III