Imprimer
Acide 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC10514-1G PC10514-25G PC10514-5G
APOSPC10514-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10514-1G APOSPC10514-25G APOSPC10514-5G
Acide 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoïque
Acide 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₂BrF₃O₂
Point de fusion: 122…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664065
Numéro CAS: 104222-42-6