Imprimer
Chlorure de 2-bromo-3,4,5,6-tétrafluorobenzoyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC10511-5G PC10511-25G
APOSPC10511-5GEA 174 EUR
APOSPC10511-5G APOSPC10511-25G
Chlorure de 2-bromo-3,4,5,6-tétrafluorobenzoyle
Chlorure de 2-bromo-3,4,5,6-tétrafluorobenzoyle
Formule: C₇BrClF₄O
Poids moléculaire: 291.43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001174
Numéro CAS: 151096-42-3