Imprimer
tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1051-250MG PC1051-50MG
APOSPC1051-250MGEA 174 EUR
APOSPC1051-250MG APOSPC1051-50MG
tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate 97%
tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₂FN₃O₂
Point de fusion: 166…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797502
Numéro CAS: 155601-71-1